Learn More
Tetrafluoroborato de tetraetilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetraethylammonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 429-06-1 |
| Fórmula molecular | C8 H20 B F4 N3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Digirena, LES 100, Lipaste AN/EAF 1, Lipaste P/EAFIN, Merck Supercapacitor Electrolyte LES 100, NSC 231537, N,N,N-Triethylethanaminium Tetrafluoroborate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1 |
| SMILES | CC[N+](CC)(CC)CC.F[B-](F)(F)F |
| Nombre IUPAC | tetraetilazanio; tetrafluoroborato |
| Peso molecular (g/mol) | 217.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.1625 |