Learn More
Tetrafluoroborato de tetraetilamonio, TRC
Código de producto. 30426610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426610 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30426610 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29229550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium Tetrafluoroborate
CAS 429-06-1
Fórmula molecular C8 H20 B F4 N3
Cantidad 50 g
Sinónimo Digirena, LES 100, Lipaste AN/EAF 1, Lipaste P/EAFIN, Merck Supercapacitor Electrolyte LES 100, NSC 231537, N,N,N-Triethylethanaminium Tetrafluoroborate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.F[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC tetraetilazanio; tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 217.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.1625