Learn More
Tetrafluoroborato de tetraetilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423950 100 g 100 g
11413950 5 g 5 g
11419542 50 g 50 g
11429542 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11423950 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10211.22
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 429-06-1 | C8H20BF4N | 217.06 g/mol
Tetraethylammonium tetrafluoroborate is used as a phase transfer catalyst in organic synthesis. It finds application as an electrolyte additive in the capillary electrophoretic separation of polyphenols found in grape seed extracts. It is also used to prepare other tetrabutylammonium salts in aqueous solutions. It is involved in the synthesis of conducting poly(thiophenes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de tetraetilamonio se utiliza como catalizador de transferencia de fase en síntesis orgánica. Funciona como aditivo electrolítico en la separación capilar electroforética de los polifenoles que se encuentran en extractos de semillas de uva. También se utiliza en soluciones acuosas para preparar otras sales de tetrabutilamonio. Participa en la síntesis de la poli(tiofenos) conductores.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y acetonitrilo.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 429-06-1
Fórmula molecular C8H20BF4N
Peso molecular (g/mol) 217.06
Número MDL MFCD00011827
Clave InChI XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraethylammonium tetrafluoroborate, tetraethylazanium tetrafluoroborate, tetraethylammoniumtetrafluoroborate, acmc-1ago3, ksc238k1t, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, tetrafluoroborate 1-, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tetraethyl ammonium tetrafluoroborate, tetraethylammonium tetra fluoro borate
PubChem CID 2724277
Nombre IUPAC tetraetilazanio; tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Punto de fusión 370°C to 380°C (decomposition)
Fórmula lineal (CH3CH2)4NBF4
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 3917638
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.06
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium tetrafluoroborate
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.