Learn More
Tetrafluoroborato de tetraetilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10573001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10573001 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10296890 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10454405 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10573001 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 221610250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.40€
    70.70€ / 25 g
    Ahorro 4.70€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 429-06-1 | C8H20BF4N | 217.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 429-06-1
Fórmula molecular C8H20BF4N
Peso molecular (g/mol) 217.06
Número MDL MFCD00011827
Clave InChI XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraethylammonium tetrafluoroborate, tetraethylazanium tetrafluoroborate, tetraethylammoniumtetrafluoroborate, acmc-1ago3, ksc238k1t, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, tetrafluoroborate 1-, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tetraethyl ammonium tetrafluoroborate, tetraethylammonium tetra fluoro borate
PubChem CID 2724277
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Análisis elemental 98.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)4NBF4
Cantidad 25 g
Información de solubilidad (4% in acetonitrile) Clear to almost clear colorless
Nombre IUPAC tetraetilazanio; tetrafluoroborato
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.