Learn More
Perclorato de tetraetilamonio, 98 % (peso seco), cont. ≈10 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11335138 50 g 50 g
11325138 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044062.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2567-83-1 | C8H20ClNO4 | 229.70 g/mol
Tetraethylammonium perchlorate is used as supporting electrolyte in polarographic measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2567-83-1
Fórmula molecular C8H20ClNO4
Peso molecular (g/mol) 229.70
Número MDL MFCD00041977
Clave InChI WGHUNMFFLAMBJD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraethylammonium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate, tetraethylazanium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate 1:1, ammonium, tetraethyl-, perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, acmc-1ccq7, ksc203k4p, tetraethyl ammonium perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, dry
PubChem CID 2734932
Nombre IUPAC perclorato de tetraetilazanio
SMILES [O-][Cl](=O)(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium perchlorate
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 50 g
Número UN UN1479
Beilstein 3638093
Información de solubilidad Soluble in water,acetone,acetonitrile and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.71
Porcentaje de pureza 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contiene ≈ 10 % de agua
Forma física Cristales mojados
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraethylammonium perchlorate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH044-Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium perchlorate