Learn More
Nitrato de tetraetilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10055203 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10055203 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10381161 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10055203 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 420310100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.60€
    68.50€ / 10 g
    Ahorro 2.10€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1941-26-0 | C8H20N2O3 | 192.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1941-26-0
Fórmula molecular C8H20N2O3
Peso molecular (g/mol) 192.26
Número MDL MFCD00041978
Clave InChI JTJKNAJRGLQKDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraethylammonium nitrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, nitrate, ammonium, tetraethyl-, nitrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, nitrate 1:1, tetraethylazanium nitrate, tetraethyl ammonium nitrate, tetraethylammonium nitrate w/w aqueous solution
PubChem CID 74744
Nombre IUPAC tetraetilazanio; nitrato
SMILES [O-][N+]([O-])=O.CC[N+](CC)(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium nitrate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión >240.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)4NNO3
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: >50% (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraethylammonium nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.