Learn More
Nitrato de tetraetilamonio, solución acuosa al 35 % p/p, Thermo Scientific™
Código de producto. 11378948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378948 50 mL 50 ml
11368948 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041791.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1941-26-0
Fórmula molecular C8H20N2O3
Peso molecular (g/mol) 192.26
Número MDL MFCD00041978
Clave InChI JTJKNAJRGLQKDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraethylammonium nitrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, nitrate, ammonium, tetraethyl-, nitrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, nitrate 1:1, tetraethylazanium nitrate, tetraethyl ammonium nitrate, tetraethylammonium nitrate w/w aqueous solution
PubChem CID 74744
Nombre IUPAC tetraetilazanio; nitrato
SMILES [O-][N+]([O-])=O.CC[N+](CC)(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium nitrate
Densidad 1.029 g/mL
Punto de ebullición >100°C
Cantidad 50 mL
Número UN UN3139
Beilstein 3918466
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35% w/w aq. soln.
Forma física Líquida