Learn More
Yoduro de tetraetilamonio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489353 50 g 50 g
11499353 250 g 250 g
11479353 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489353 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11783.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68-05-3 | C8H20IN | 257.16 g/mol
It has been used as the source of tetraethylammonium ions in pharmacological and physiological studies, but is also used in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha utilizado como fuente de iones de tetraetilamonio en estudios farmacológicos y fisiológicos, pero también se utiliza en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua, casi transparente.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Almacenar en la oscuridad y alejado del agua/humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-05-3
Fórmula molecular C8H20IN
Peso molecular (g/mol) 257.16
Número MDL MFCD00011829
Clave InChI UQFSVBXCNGCBBW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraethylammonium iodide, tetamon iodide, tetramon j, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, iodide, n,n,n-triethylethanaminium iodide, ammonium, tetraethyl-, iodide, teai, tetraethylammoniumiodide, tetraethylazanium iodide, tetraethyl ammonium iodide
PubChem CID 6225
Nombre IUPAC tetraetilazanio; yoduro
SMILES [I-].CC[N+](CC)(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium iodide
Punto de fusión ∼320°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Beilstein 3562649
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water almost transparency.
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.17
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraethylammonium iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium iodide