Learn More
Tetraethylammonium iodide, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10055363 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10055363 500 g Glass bottle 500 g
10002850 100 g Glass bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10055363 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216675000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-05-3
Fórmula molecular C8H20IN
Peso molecular (g/mol) 257.16
Número MDL MFCD00011829
Clave InChI UQFSVBXCNGCBBW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraethylammonium iodide, tetamon iodide, tetramon j, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, iodide, n,n,n-triethylethanaminium iodide, ammonium, tetraethyl-, iodide, teai, tetraethylammoniumiodide, tetraethylazanium iodide, tetraethyl ammonium iodide
PubChem CID 6225
Nombre IUPAC tetraethylazanium iodide
SMILES [I-].CC[N+](CC)(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium iodide
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (C2H5)4NI
Cantidad 500 g
Beilstein 04, 104
Fieser 12,465; 13,46
Índice Merck 10, 9027
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.15
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder