Learn More
Hidróxido de tetraetilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetraethylammonium Hydroxide |
| CAS | 77-98-5 |
| Fórmula molecular | C8H21NO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','hydroxide (1:1) (ACI), Ammonium','tetraethyl-','hydroxide (8CI), Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','hydroxide (9CI), Tetraethylammonium hydroxide (6CI), EAH 20, TEAH 40W, N,N,N-Triethylethanaminium hydroxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H20N.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1 |
| SMILES | [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC |
| Nombre IUPAC | tetraetilazanio; hidróxido |
| Peso molecular (g/mol) | 147.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.1623 |