Learn More
Hidróxido de tetraetilamonio, 25 % p/p en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347178 50 g 50 g
11357178 10 g 10 g
11367178 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11347178 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 016328.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147.26 g/mol
It is used as a phase transfer catalyst, the template agent synthesized by molecular sieve and cleaning agents, as a surfactant, used to anisotropically etch silicon, in thermochemolysis, as a basic solvent in the development of acidic photo resist in the photolithography process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-98-5
Fórmula molecular C8H21NO
Peso molecular (g/mol) 147.26
Número MDL MFCD00009024
Clave InChI LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
PubChem CID 6509
Nombre IUPAC tetraetilazanio; hidróxido
SMILES [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium hydroxide
Densidad 0.88 g/mL
Punto de ebullición (decomposition)
Temperatura de inflamación 16°C (60°F)
Olor Like alcohol
Índice de refracción 1.38
Cantidad 50 g
Número UN UN2924
Beilstein 3912961
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9201
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25 % p/p en metanol
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetraethylammonium hydroxide, 25% w/w in methanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Tetraethylammonium hydroxide