Learn More
Hidróxido de tetraetilamonio, solución en algia al 20 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10743371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10743371 1 L Frasco de plástico 1 LT
10092240 250 mL Frasco de plástico 250 ML
10606784 5 L Frasco de plástico 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10743371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176070010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium hydroxide
Nombre de nota 20 wt.% in Water
CAS 77-98-5, 7732-18-5
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 102.0°C
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C8H21NO
Fórmula lineal (C2H5)4NOH
Índice de refracción 1.402
Número MDL MFCD00009024
Cantidad 1 L
Índice Merck 15, 9346
Gravedad específica 1.02
Sinónimo tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
Nombre IUPAC tetraetilazanio; hidróxido
Peso molecular (g/mol) 147.26
PubChem CID 6509
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.26
Porcentaje de pureza ≥20%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraethylammonium hydroxide, 10-25% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium hydroxide