Learn More
Hidróxido de tetraetilamonio, solución en algia al 20 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10092240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10092240 250 mL Frasco de plástico 250 ML
10743371 1 L Frasco de plástico 1 LT
10606784 5 L Frasco de plástico 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10092240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176072500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium hydroxide
Nombre de nota 20 wt.% in Water
CAS 77-98-5, 7732-18-5
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 102.0°C
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C8H21NO
Fórmula lineal (C2H5)4NOH
Índice de refracción 1.402
Número MDL MFCD00009024
Cantidad 250 mL
Índice Merck 15, 9346
Gravedad específica 1.02
Sinónimo tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
Nombre IUPAC tetraetilazanio; hidróxido
Peso molecular (g/mol) 147.26
PubChem CID 6509
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.26
Porcentaje de pureza ≥20%
Forma física Líquido