Learn More
Hidróxido de tetraetilamonio, solución acuosa al 20 %., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326736 500 g 500 g
11316736 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03968.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147.26 g/mol
Tetraethylammonium hydroxide is used as structure Directing Agents (SDAs), in selective etching, photovoltaic chemicals, advanced ceramics, strong organic base, flat panel display chemicals and transesterification catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidróxido de tetraetilamonio se utiliza como agente director de estructura (SDA) en grabado selectivo, productos químicos fotovoltaicos, cerámica avanzada, base orgánica fuerte, productos químicos para pantallas planas y catalizador de transesterificación.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-98-5
Fórmula molecular C8H21NO
Peso molecular (g/mol) 147.26
Número MDL MFCD00009024
Clave InChI LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
PubChem CID 6509
Nombre IUPAC tetraetilazanio; hidróxido
SMILES [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium hydroxide
Densidad 1.023
Fórmula lineal (CH3CH2)4NOH
Índice de refracción 1.373
Cantidad 500 g
Número UN UN3267
Beilstein 3912961
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9201
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 20%