Learn More
Hidrato de fluoruro de tetraetilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10340544 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10340544 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10388730 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10340544 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216660050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98330-04-2 | C8H20FN | 149.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98330-04-2
Fórmula molecular C8H20FN
Peso molecular (g/mol) 149.25
Número MDL MFCD00149990
Clave InChI QSUJAUYJBJRLKV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraethylammonium fluoride hydrate, tetraethylammonium hydrate fluoride, tetraethylammoniumfluoridehydrate, acmc-209nvn, et4nf.h2o, tetraethylazanium fluoride hydrate, tetraethyl ammonium fluoride hydrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, fluoride, monohydrate
PubChem CID 16211652
SMILES [F-].CC[N+](CC)(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium fluoride hydrate
Nombre de nota 98%
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)4NF·xH2O
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC tetraetilazanio; fluoruro; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales adherentes o cristales o sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraethylammonium fluoride hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.