Learn More
Hidrato de fluoruro de tetraetilamonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410767 100 g 100 g
11490757 5 g 5 g
11400767 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23173.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98330-04-2 | C8H20FN | 149.25 g/mol
Tetraethylammonium fluoride hydrate is used as a catalyst for oxidation, methylation and deuteration reactions of fluorine. It is involved as a reagent for the cleavage of Si-C bonds and also acts as a phase transfer catalyst in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de fluoruro de tetraetilamonio se utiliza como catalizador para las reacciones de oxidación, metilación y deuteración del flúor. Sirve como reactivo para la escisión de enlaces Si-C y también como catalizador de transferencia de fase en química sintética.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98330-04-2
Fórmula molecular C8H20FN
Peso molecular (g/mol) 149.25
Número MDL MFCD00149990
Clave InChI QSUJAUYJBJRLKV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraethylammonium fluoride hydrate, tetraethylammonium hydrate fluoride, tetraethylammoniumfluoridehydrate, acmc-209nvn, et4nf.h2o, tetraethylazanium fluoride hydrate, tetraethyl ammonium fluoride hydrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, fluoride, monohydrate
PubChem CID 16211652
Nombre IUPAC tetraetilazanio; fluoruro; hidrato
SMILES [F-].CC[N+](CC)(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium fluoride hydrate
Cantidad 100 g
Beilstein 4152659
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.26 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%