Learn More
Cianuro de tetraetilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetraethylammonium Cyanide |
| CAS | 13435-20-6 |
| Fórmula molecular | C8H20N.CN |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N,N,N-Triethylethanaminium Cyanide, Tetraethylammonium Cyanide, N,N,N-triethylethanaminium Hydrocyanic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H20N.CN/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-2/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1 |
| SMILES | CC[N+](CC)(CC)CC.[C-]#N |
| Nombre IUPAC | cianuro de tetraetilazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 156.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.1626 |