Learn More
Cloruro de tetraetilamonio, TRC
Código de producto. 30425973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425973 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30425973 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29270010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium Chloride
CAS 56-34-8
Fórmula molecular C8 H20 N . Cl
Cantidad 10 g
Sinónimo Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','chloride (1:1) (ACI), Ammonium','tetraethyl-','chloride (8CI), Ethanaminium','N,N,N-triethyl-','chloride (9CI), Tetraethylammonium chloride (6CI','7CI), Etamon chloride, TEA, TEA chloride, TEAC, TEAC 100, TEAC 10W, N,N,N-Triethylethanaminium chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
Nombre IUPAC tetraetilazanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 165.7