Learn More
Cloruro de tetraetilamonio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15404889 100 g 100 g
15494879 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404889 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62507.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Catalizador de transferencia de fase
Tetraethylammonium chloride is used as a catalyst. Tetraethylammonium Chloride can be used as a source of tetraethylammonium ions for various pharmaceutical studies and has the ability to block K+ channels in various tissues. Tetraethylammonium Chloride can also block the transmission of nervous impulses across autonomic ganglions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de tetraetilamonio se utiliza como catalizador. El cloruro de tetraetilamonio se puede utilizar como fuente de iones de tetraetilamonio para diversos estudios farmacéuticos y tiene la capacidad de bloquear los canales K+ en diferentes tejidos. El cloruro de tetraetilamonio también puede bloquear la transmisión de impulsos nerviosos a través de ganglios autonómicos.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, cloroformo o acetona
Notas
Higroscópico, incompatible con los agentes oxidantes fuertes. Proteger de la humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manipular en argón. Almacenar en un lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-34-8
Fórmula molecular C8H20ClN
Peso molecular (g/mol) 165.71
Número MDL MFCD00149992
Clave InChI YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraethylammonium chloride, tetraethyl ammonium chloride, etamon chloride, tea chloride, teac, n,n,n-triethylethanaminium chloride, tetraethylammoniumchloride, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, chloride, tetraethyl-ammonium chloride, unii-8b82z83xnn
PubChem CID 5946
ChEBI CHEBI:78161
Nombre IUPAC tetraetilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium chloride
Color Blanco a amarillo
Fórmula lineal (CH3CH2)4NCl
Cantidad 100 g
Beilstein 3563247
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,9200
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,chloroform,or acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.71
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraethylammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraethylammonium chloride