Learn More
Hidrato de cloruro de tetraetilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10522551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10522551 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10686732 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10406800 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10522551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150901000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.10€
    90.10€ / 100 g
    Ahorro 6.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1015691-13-0 | C8H22ClNO | 183.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1015691-13-0
Fórmula molecular C8H22ClNO
Peso molecular (g/mol) 183.72
Número MDL MFCD00149992
Clave InChI CALLTGJPWMIDPC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraethylammonium chloride, tetraethyl ammonium chloride, etamon chloride, tea chloride, teac, n,n,n-triethylethanaminium chloride, tetraethylammoniumchloride, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, chloride, tetraethyl-ammonium chloride, unii-8b82z83xnn
PubChem CID 5946
ChEBI CHEBI:78161
SMILES O.[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium chloride hydrate
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Pérdida por secado 10% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)4NCl·xH2O
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 9345
Información de solubilidad Solubility in water: in water: 1410g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, chloroform and acetone, slightly soluble in benzene and ether
Nombre IUPAC tetraetilazanio; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.71
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraethylammonium chloride hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.