Learn More
Cloruro de tetraetilamonio monohidratado, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442238 25 g 25 g
11452238 100 g 100 g
11462238 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15215.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68696-18-4 | C8H22ClNO | 183.72 g/mol
Tetraethylammonium chloride monohydrate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de tetraetilamonio monohidratado se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (1410 g/l a 20 °C).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68696-18-4
Fórmula molecular C8H22ClNO
Peso molecular (g/mol) 183.72
Número MDL MFCD00149992
Clave InChI CALLTGJPWMIDPC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraethylammonium chloride hydrate, tetraethylammonium chloride monohydrate, tetraethylazanium chloride hydrate, tetraethylammonium hydrate chloride, c8h20n.cl.h2o, tetraethylammoniumchloride hydrate, tetraethyl ammonium chloride hydrate, tetraethylammonium chloride hydrate, cryst, n,n,n-triethylethanaminium chloride-water 1/1/1, tetraethylammonium chloride, monohydrate
PubChem CID 16211205
Nombre IUPAC tetraetilazanio; cloruro; hidrato
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.O.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium chloride monohydrate
Punto de fusión ∼110°C
Densidad 1.0801
Cantidad 25 g
Beilstein 3563247
Índice Merck 14,9200
Información de solubilidad Soluble in water (1410g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.72 (165.71 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%