Learn More
R&D Systems™ Tetraethylammonium chloride
Código de producto. 18094412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18094412 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18094412 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3068/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.96€
    99.75€ / 50 miligramos
    Ahorro 11.21€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Non-selective K+ channel blocker
Non-selective K+ channel blocker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium chloride
CAS 56-34-8
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C8H20ClN
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.2
Pureza >98%
Peso molecular 165.71