Learn More
Bromuro de tetraetilamonio, TRC
Código de producto. 30416234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416234 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30416234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT292205100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium Bromide
CAS 71-91-0
Fórmula molecular C8H20BrN
Cantidad 100 g
Sinónimo N,N,N-triethylehanaminium Bromide (1:1), Beparon, Bromethyl, Etambro, Etamon, Etylon, Sympatektoman, TEA bromide, TEAB, TMD 10, Teamon, Tetranium, Tetrylammonium bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
Nombre IUPAC tetraetilazanio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 210.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0779