Learn More
Bromuro de tetraetilamonio, para HPLC, certificado, Fisher Chemical
Código de producto. 10744001 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10744001 25 g Jarra para polvos de plástico 25 GR
1 options
Código de producto. 10744001 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/0621/46
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 285°C
CAS 71-91-0
Color Crema
pH 6.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C8H20BrN
Número MDL 11825
Sinónimo tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
Clave InChI HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Nombre IUPAC tetraetilazanio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 210.159
PubChem CID 6285
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.16g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraethylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.