Learn More
Bromuro de tetraetilamonio, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
250 GR
50 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11925451 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10114610 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10002960 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10676042 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11925451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 220710025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    970.00€
    909.00€ / 2.5 Kg
    Ahorro 61.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 71-91-0 | C8H20BrN | 210.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-91-0
Fórmula molecular C8H20BrN
Peso molecular (g/mol) 210.16
Clave InChI HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
PubChem CID 6285
Nombre IUPAC tetraetilazanio; bromuro
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium bromide
Punto de fusión 285.0°C
Color Blanco a crema
Pérdida por secado 1.0% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C2H5)4NBr
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 04,104
Fieser 06,568; 13,46
Índice Merck 15,9344
Información de solubilidad Solubility in water: 2795g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, chloroform and acetone, slightly soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.16
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino o cristales