Learn More
Bromuro de tetraetilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10543331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10543331 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10792771 250 g Frasco de plástico 250 GR
13408398 5 kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10543331 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    121.00€ / 1 Kg
    Ahorro 8.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Catalizador de transferencia de fase
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-91-0
Fórmula molecular C8H20BrN
Peso molecular (g/mol) 210.16
Número MDL MFCD00011825
Clave InChI HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
PubChem CID 6285
Nombre IUPAC tetraetilazanio; bromuro
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium bromide
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 285.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C2H5)4NBr
Cantidad 1 kg
Beilstein 04,104
Fieser 06,568; 13,46
Índice Merck 15,9344
Información de solubilidad Solubility in water: 2795g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform and acetone,slightly soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.16
Porcentaje de pureza 98%