Learn More
Bromuro de tetraetilamonio, + 98 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10000360 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10000360 100 g Jarra para polvos de plástico 100 GR
1 options
Código de producto. 10000360 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/0620/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Spécification
Punto de fusión 285°C
CAS 71-91-0
Color Crema
pH 6.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C8H20BrN
Número MDL 11825
Sinónimo tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
Clave InChI HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Nombre IUPAC tetraetilazanio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 210.159
PubChem CID 6285
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.16g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Tetraethylammonium bromide
Catégorie de danger
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Mention de danger
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Conseils de prudence
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.