Learn More
Acetato de tetraetilamonio tetrahidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetraethylammonium Acetate Tetrahydrate |
| CAS | 67533-12-4 |
| Fórmula molecular | C10H23NO2•4(H2O) |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N','N','N-triethyl-ethanaminium acetate tetrahydrate, Tetraethylammonium acetate tetrahydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H20N.C2H4O2.4H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-2(3)4;;;;/h5-8H2,1-4H3;1H3,(H,3,4);4*1H2/q+1;;;;;/p-1 |
| SMILES | [O-]C(C)=O.CC[N+](CC)(CC)CC.O.O.O.O |
| Nombre IUPAC | acetato de tetraetilamonio tetrahidratado |
| Peso molecular (g/mol) | 261.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.21 |