Learn More
Acetato de tetraetilamonio tetrahidrato, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11995441 500 g Frasco de vidrio 500 g
10656022 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10491041 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11995441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194945000
Solicitar formato a granel o personalizado
Catalizador de transferencia de fase
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67533-12-4
Fórmula molecular C10H23NO2·4H2O
Peso molecular (g/mol) 261.35
Clave InChI QNOAKQGNSWGYOE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraethylammonium acetate tetrahydrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, acetate, tetrahydrate, tetraethylazanium acetate tetrahydrate, tetraethylazanium ethanoate tetrahydrate, acetate ion tetraethylammonium tetrahydrate, ethanaminium,n,n,n-triethyl-,acetate,tetrahydrate
PubChem CID 2724098
Nombre IUPAC tetraetilazanio; acetato; tetrahidrato
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.CC(=O)[O-].O.O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
Punto de fusión 40.0°C to 45.0°C
Color Incoloro a blanco
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)4N(O2CCH3)·4H2O
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.35
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.