Learn More
Ranelato de tetraetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetraethyl Ranelate |
| CAS | 58194-26-6 |
| Fórmula molecular | C20 H26 N2 O8 S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26N2O8S/c1-5-27-15(23)9-13-14(10-21)19(31-18(13)20(26)30-8-4)22(11-16(24)28-6-2)12-17(25)29-7-3/h5-9,11-12H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CN(CC(=O)OCC)c1sc(C(=O)OCC)c(CC(=O)OCC)c1C#N |
| Nombre IUPAC | 5-[bis(2-etoxi-2-oxoetil)amino]-4-ciano-3-(2-etoxi-2-oxoetil)tiofeno-2-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 454.494 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 454.141 |