Learn More
Pirofosfito de tetraetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetraethyl Pyrophosphite |
| CAS | 21646-99-1 |
| Fórmula molecular | C8H20O5P2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethyl Pyrophosphite, Pyrophosphorous Acid','Tetraethyl Ester, Tetraethyl Diphosphite, Tetraethyl Pyrophosphite, diethoxyphosphanyl diethyl phosphite, EINECS 244-494-8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H20O5P2/c1-5-9-14(10-6-2)13-15(11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | O(P(OCC)OCC)P(OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | fosfito de dietoxifosfanil dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 258.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.08 |