Learn More
Pirofosfito de tetraetilo, TRC
Código de producto. 30412890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30412890 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30412890 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT303765100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Tetraethyl Pyrophosphite
CAS 21646-99-1
Fórmula molecular C8H20O5P2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Ethyl Pyrophosphite, Pyrophosphorous Acid','Tetraethyl Ester, Tetraethyl Diphosphite, Tetraethyl Pyrophosphite, diethoxyphosphanyl diethyl phosphite, EINECS 244-494-8
Fórmula InChI InChI=1S/C8H20O5P2/c1-5-9-14(10-6-2)13-15(11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
SMILES O(P(OCC)OCC)P(OCC)OCC
Nombre IUPAC fosfito de dietoxifosfanil dietilo
Peso molecular (g/mol) 258.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.08
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.