Learn More
Ortosilicato de tetraetilo, TRC
Código de producto. 30428681
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428681 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30428681 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29148010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethyl Orthosilicate
CAS 78-10-4
Fórmula molecular C8H20O4Si
Cantidad 10 g
Sinónimo R-(E,E)]-7-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxo-2,4-heptadienamide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Nombre IUPAC tetraetilo silicato
Peso molecular (g/mol) 208.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.1131