Learn More
Tetraetilo ortosilicato, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10195897 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10195897 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10779228 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10195897 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 420361000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-10-4
Fórmula molecular C8H20O4Si
Peso molecular (g/mol) 208.33
Clave InChI BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
PubChem CID 6517
Nombre IUPAC tetraetilo silicato
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethyl orthosilicate
Punto de fusión -77.0°C
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 166.0°C to 169.0°C
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 1% max. Ethanol (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal Si(OC2H5)4
Índice de refracción 1.3820 to 1.3840
Cantidad 100 mL
Beilstein 01,334
Índice Merck 15,3903
Gravedad específica 0.94
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: miscible with alcohol, hydrocarbons, aromatics,, esters, ketones,, slightly soluble in benzene
Viscosidad 0.75 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.33
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraethyl orthosilicate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.