Learn More
Tetraetilo ortocarbonato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463428 100 g 100 g
11443428 5 g 5 g
11453428 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17835.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-09-1 | C9H20O4 | 192.26 g/mol
Tetraethyl Orthocarbonate is used in the synthesis of chemokine receptor-5 inhibitors against HIV-1, benzobisoxazoles and in the preparation of organic semiconductors. It is also employed in the synthesis of 2,7-dimethylene-1,4,6,9-tetraoxaspiro[4,4]nonane and in the synthesis of cross linked poly(orthocarbonate)s used as organic solvent absorbent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetraetilo ortocarbonato se utiliza en la síntesis de inhibidores del receptor-5 de quimiocinas contra el VIH-1, benzobisoxazoles y en la preparación de semiconductores orgánicos. También se emplea en la síntesis de 2,7-dimetileno-1,4,6,9-tetraoxaspiro[4,4]nonano y en la síntesis de poliortocarbonatos reticulados utilizados como absorbentes de disolventes orgánicos.
Solubilidad
Insoluble en agua. En contacto con el agua libera un alcohol inflamable. Soluble en cloroformo y metanol.
Nota
Sensible a la humedad. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de ignición. Almacenar bajo atmósfera inerte y refrigerada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-09-1
Fórmula molecular C9H20O4
Peso molecular (g/mol) 192.26
Número MDL MFCD00009221
Clave InChI CWLNAJYDRSIKJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraethyl orthocarbonate, tetraethoxymethane, triethoxymethoxy ethane, tetraethylorthocarbonate, ethane, 1,1',1,1'-methanetetrayltetrakis oxy tetrakis, orthocarbonic acid, tetraethyl ester, tetraethyi orthocarbonate, tetra ethyl orthocarbonate, 1-triethoxymethoxy ethane
PubChem CID 66213
Nombre IUPAC trietoximetoxietano
SMILES CCOC(OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethyl orthocarbonate
Densidad 0.917
Punto de ebullición 158°C to 161°C
Temperatura de inflamación 52°C (125°F)
Índice de refracción 1.393
Cantidad 100 g
Número UN UN3272
Beilstein 1747401
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water. Contact with water releases a flammable alcohol. Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza ≥98%