Learn More
Tetraetil metilidenebisfosfonato, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tetraethyl Methylidenebisphosphonate |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H22O6P2/c1-5-12-16(10,13-6-2)9-17(11,14-7-3)15-8-4/h5-9H2,1-4H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.0892 |