Learn More
Tetraetil metilidenebisfosfonato, TRC
Código de producto. 30410785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30410785 50 g 50 g
30415574 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30410785 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29280050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1660-94-2
Fórmula molecular C9H22O6P2
Peso molecular (g/mol) 288.21
Sinónimo P,P'-Methylenebisphosphonic Acid P,P,P',P'-Tetraethyl Ester, Methylenebisphosphonic Acid Tetraethyl Ester, Bis(diethylphosphono)methane, Methylenebis(diethoxyphosphine oxide), Methylenebis(diethyl phosphonate), Methylenebis(phosphonic acid) tetraethyl Ester, Tetraethyl methylenediphosphonate
Nombre IUPAC 1-[dietoxifosforilmetil(etoxi)fosforil]oxietano
SMILES CCOP(=O)(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethyl Methylidenebisphosphonate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H22O6P2/c1-5-12-16(10,13-6-2)9-17(11,14-7-3)15-8-4/h5-9H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.0892