Learn More
Metilendifosfonato de tetraetilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451898 5 g 5 g
11461898 25 g 25 g
11471898 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451898 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14532.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1660-94-2 | C9H22O6P2 | 288.22 g/mol
Tetraethyl methylidenediphosphonate is used in the synthesis of tetrazoloquinoline-based mono- and bisphosphonate esters. It acts as an intermediate for the synthesis of bisphosphonate and bisphosphonic acid derivatives with anticancer and antischistosomal activity. It is also used as a reactant for synthesis of dual substrate-site inhibitors of 3-deoxy-D-arabino-heputosonate 7-phosphate synthase and alpha-amino acid derivatives containing gem-biophosphonates, Lycopene through Wittig-Horner reaction. It is also used as a precursor for the preparation of dendritic polyglycerol anions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metilidendifosfonato de tetraetilo se utiliza en la síntesis de ésteres monofosfonatos y bifosfonatos basados en tetrazoloquinolina. Actúa como sustancia intermedia para la síntesis de derivados de ácido bisfosfónico y bifosfonato con actividad anticancerosa y antiesquistosómica. También se utiliza como reactante para la síntesis de inhibidores de sitio-sustrato doble de derivados de 7-fosfato sintasa de 3-deoxi-D-arabino-heptulosonato y alfa-amino ácidos que contienen gema-biofosfonatos, licopeno a través de la reacción de Wittig-Horner. También se utiliza como precursor para la preparación de aniones de poliglicerol dendríticos.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1660-94-2
Fórmula molecular C9H22O6P2
Peso molecular (g/mol) 288.22
Número MDL MFCD00039887
Clave InChI STJWVOQLJPNAQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraethyl methylenediphosphonate, tetraethyl methanediphosphonate, tetraethyl diphosphonomethane, methylenebis diethylphosphonate, tetraethyl methylenebisphosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetraethyl ester, methylenebis diethoxyphosphine oxide, methylenebisphosphonic acid, tetraethyl ester, phosphonic acid, methylenedi-, tetraethyl ester, methylenedi phosphonic acid tetraethyl ester
PubChem CID 15455
SMILES CCOP(=O)(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethyl methylenediphosphonate
Densidad 1.162
Punto de ebullición 151°C to 153°C (1.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.44
Cantidad 5 g
Beilstein 1813241
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Nombre IUPAC dietil [(dietoxifosforil)metil]fosfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.22
Porcentaje de pureza ≥98%