Learn More
Tetraetilo metilenodifosfonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581794 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10581794 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10398993 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
10125470 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10581794 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308820250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1660-94-2 | C9H22O6P2 | 288.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1660-94-2
Fórmula molecular C9H22O6P2
Peso molecular (g/mol) 288.22
Número MDL MFCD00039887
Clave InChI STJWVOQLJPNAQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraethyl methylenediphosphonate, tetraethyl methanediphosphonate, tetraethyl diphosphonomethane, methylenebis diethylphosphonate, tetraethyl methylenebisphosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetraethyl ester, methylenebis diethoxyphosphine oxide, methylenebisphosphonic acid, tetraethyl ester, phosphonic acid, methylenedi-, tetraethyl ester, methylenedi phosphonic acid tetraethyl ester
PubChem CID 15455
Nombre IUPAC 1-[dietoxifosforilmetil(etoxi)fosforil]oxietano
SMILES CCOP(=O)(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethyl methylenediphosphonate
Color Marrón-amarillento a amarillo
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 171.0°C to 174.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2[P(O)(OC2H5)2]2
Índice de refracción 1.4405 to 1.4445
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido