Learn More
Tetraetilo metilenodifosfonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10125470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10125470 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10398993 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
10581794 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10125470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308820050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1660-94-2 | C9H22O6P2 | 288.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1660-94-2
Fórmula molecular C9H22O6P2
Peso molecular (g/mol) 288.22
Número MDL MFCD00039887
Clave InChI STJWVOQLJPNAQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraethyl methylenediphosphonate, tetraethyl methanediphosphonate, tetraethyl diphosphonomethane, methylenebis diethylphosphonate, tetraethyl methylenebisphosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetraethyl ester, methylenebis diethoxyphosphine oxide, methylenebisphosphonic acid, tetraethyl ester, phosphonic acid, methylenedi-, tetraethyl ester, methylenedi phosphonic acid tetraethyl ester
PubChem CID 15455
Nombre IUPAC 1-[dietoxifosforilmetil(etoxi)fosforil]oxietano
SMILES CCOP(=O)(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethyl methylenediphosphonate
Color Marrón-amarillento a amarillo
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 171.0°C to 174.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2[P(O)(OC2H5)2]2
Índice de refracción 1.4405 to 1.4445
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido