Learn More
Tetraetilo Fluoresceína Bis(metileno)bis(azanetriil)tetraacetato, TRC
Código de producto. 30415790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30415790 100 mg
1 options
Código de producto. 30415790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT292720100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethyl Fluorescein Bis(methylene)bis(azanetriyl)tetraacetate
CAS 1170856-93-5
Fórmula molecular C38H42N2O13
Cantidad 100 mg
Sinónimo Tetraethyl 2,2’,2’’,2’’’-(((3’,6’-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9’-xanthene]-4’,5’-diyl)bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C38H42N2O13/c1-5-48-31(43)19-39(20-32(44)49-6-2)17-24-29(41)15-13-27-35(24)52-36-25(18-40(21-33(45)50-7-3)22-34(46)51-8-4)30(42)16-14-28(36)38(27)26-12-10-9-11-23(26)37(47)53-38/h9-16,41-42H,5-8,17-22H2,1-4H3
SMILES CCOC(=O)CN(CC(=O)OCC)Cc1c(O)ccc2c1Oc3c(CN(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC)c(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45
Nombre IUPAC Etil 2-[[5'-[[bis(2-etoxi-2-oxeetil)amino]metilo]-3',6'-dihidroxi-3-oxespiridor[2-benzofurano-1,9'-xanteno]-4'-il]metilo-(2-etoxi-2-oxoetil)amino]acetato
Peso molecular (g/mol) 734.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 734.2687