Learn More
Tetraetil etilenofosfonato, TRC
Código de producto. 30421100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421100 500 mg 500 miligramos
30415020 100 mg -
30409125 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421100 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT204628500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 995-32-4
Fórmula molecular C10H24O6P2
Peso molecular (g/mol) 302.24
Sinónimo Phosphonic acid, P,P'-1,2-ethanediylbis-, P,P,P',P'-tetraethyl ester, Phosphonic acid, 1,2-ethanediylbis-, tetraethyl ester (9CI), Phosphonic acid, ethylenedi-, tetraethyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Bis(diethoxyphosphinyl)ethane, 1,2-Bis(diethoxyphosphoryl)ethane, 1,2-Bis(diethylphosphonyl)ethane, 1,2-Ethylenediphosphonic acid tetraethyl ester, Ethane-1,2-diphosphonic acid tetraethyl ester, Tetraethyl ethylenebis(phosphonate), Tetraethyl ethylenediphosphonate
Nombre IUPAC 1,2-bis(dietoxifosforil)etano
SMILES CCOP(=O)(CCP(=O)(OCC)OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethyl Ethylenephosphonate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H24O6P2/c1-5-13-17(11,14-6-2)9-10-18(12,15-7-3)16-8-4/h5-10H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.1048