Learn More
Etilendifosfonato de tetraetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452287 1 g 1 g
11462287 5 g 5 g
11472287 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14206.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 995-32-4 | C10H24O6P2 | 302.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 995-32-4
Fórmula molecular C10H24O6P2
Peso molecular (g/mol) 302.24
Número MDL MFCD00015133
Clave InChI RSQYXXACEZCDFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraethyl ethylenediphosphonate, tetraethyl ethylenebisphosphonate, ethylenediphosphonic acid tetraethyl ester, tetraethyl ethane-1,2-diylbis phosphonate, 1,2-bis diethoxyphosphoryl ethane, 1,2-bis diethyl-phosphonato ethane, phosphonic acid, 1,2-ethanediylbis-, tetraethyl ester, diethyl 2-diethoxyphosphoryl ethylphosphonate, phosphonic acid, ethylenedi-, tetraethyl ester, acmc-209scy
PubChem CID 70446
Nombre IUPAC 1,2-bis(dietoxifosforil)etano
SMILES CCOP(=O)(CCP(=O)(OCC)OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethyl ethylenediphosphonate
Densidad 1.146
Punto de ebullición 153°C to 154°C (0.9 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.441
Cantidad 1 g
Beilstein 1800096
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.25
Porcentaje de pureza 98%