Learn More
(Dimetilaminometileno)difosfonato de tetraetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11431988 25 g 25 g
11421988 5 g 5 g
11441988 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11431988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14581.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 18855-52-2 | C11H27NO6P2 | 331.286 g/mol
Tetraethyl (dimethylaminomethylene)diphosphonate undergoes Horner-Wadsworth-Emmons olefination with an aldehyde gives the ?-phosphonato enamine, readily convertible to the homologous acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (dimetilaminometileno)difosfonato de tetraetilo sufre olefinación de Horner-Wadsworth-Emmons con un aldehído, que da la enamina de ɑ-fosfonato, fácilmente convertible al ácido homólogo.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18855-52-2
Fórmula molecular C11H27NO6P2
Peso molecular (g/mol) 331.286
Número MDL MFCD00015128
Clave InChI SQDDGOVNJMIFFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraethyl dimethylaminomethylenediphosphonate, tetraethyl dimethylaminomethylene diphosphonate, phosphonic acid, dimethylamino methylene bis-, tetraethyl ester, tetraethyl dimethylamino methylene bisphosphonate, acmc-1bs7f, 1,1-bis diethoxyphosphoryl-n,n-dimethylmethanamine, dimethylamino methylene bis phosphonic acid diethyl ester, diethyl diethoxyphosphoryl dimethylamino methylphosphonate, diethoxy-phosphoryl-dimethylamino-methyl-phosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 86795
Nombre IUPAC 1,1-bis(dietoxifosforil)-N,N-dimetilmetanamina
SMILES CCOP(=O)(C(N(C)C)P(=O)(OCC)OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethyl (dimethylaminomethylene)diphosphonate
Punto de ebullición 138°C to 140°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.451
Cantidad 25 g
Beilstein 1914890
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.29
Porcentaje de pureza 97%