Learn More
Difluorometilenbisfosfonato de tetraetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetraethyl Difluoromethylenebisphosphonate |
| CAS | 78715-58-9 |
| Fórmula molecular | C9H20F2O6P2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | P,P'-Difluoromethylene-bis-phosphonic Acid P,P,P',P'-Tetraethyl Ester, Difluoromethylene-bis-phosphonic Acid Tetraethyl Ester, Tetraethyl difluoromethylenebis(phosphonate), P,P,P′,P′-Tetraethyl P,P′-(difluoromethylene)bis[phosphonate] |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20F2O6P2/c1-5-14-18(12,15-6-2)9(10,11)19(13,16-7-3)17-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | O=P(OCC)(OCC)C(F)(F)P(OCC)(OCC)=O |
| Nombre IUPAC | tetraetilo (difluorometileno)bis(fosfonato) |
| Peso molecular (g/mol) | 324.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.07 |