Learn More
Tetraetoxisilano, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
Tamaño de la unidad:
50 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397687 50 g 50 g
11367687 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014082.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208.329 g/mol
As a binding agent and as a polymerization catalystTetraethoxysilane is the main precursor material for the synthesis of zeolites and silicon dioxide, which is used in semiconductor industry. It is widely used as a cross linking agent in silicon polymers and in aerogel preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-10-4
Fórmula molecular C8H20O4Si
Peso molecular (g/mol) 208.329
Número MDL MFCD00009062
Clave InChI BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
PubChem CID 6517
Nombre IUPAC tetraetilo silicato
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethoxysilane
Punto de fusión 85°C
Densidad 0.934 g/mL
Punto de ebullición 168°C
Temperatura de inflamación 46°C (116°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Índice de refracción 1.382
Cantidad 50 g
Beilstein 1422225
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol and 2-propanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.33
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Silicic acid (H4SiO4), tetraethyl ester