Learn More
Tetraetoximetano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetraethoxymethane |
| CAS | 78-09-1 |
| Fórmula molecular | C9H20O4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,1',1'',1'''-[Methanetetrayltetrakis(oxy)]tetrakis-ethane, Orthocarbonic Acid Tetraethyl Ester, NSC 28574, Tetraethyl Orthocarbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20O4/c1-5-10-9(11-6-2,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(OCC)(OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | trietoximetoxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 192.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.1362 |