Learn More
Tetradifón, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetradifon |
| CAS | 116-29-0 |
| Fórmula molecular | C12 H6 Cl4 O2 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Tedion, 2,4,5,4′-Tetrachlorodiphenylsulfone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H6Cl4O2S/c13-7-1-3-8(4-2-7)19(17,18)12-6-10(15)9(14)5-11(12)16/h1-6H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,4-tricloro-5-(4-clorofenil)sulfonilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 356.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.8843 |