Learn More
Tetradifón, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16380188 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16380188 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16380188 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S3450
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Tetradifón116-29-01000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetradifon
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 116-29-0, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C12H6Cl4O2S
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI MLGCXEBRWGEOQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)C2=CC(=C(C=C2Cl)Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,2,4-tricloro-5-(4-clorofenil)sulfonilbenceno
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 356.038
PubChem CID 8305
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:39330
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio