Learn More
Tetradifón, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16644544 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16644544 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16644544
Marca: Honeywell Fluka R1746100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetradifon
CAS 116-29-0
% máx. CAS ≤ 100%
Densidad 1.510 g/cm3 (20°C)
Beilstein 2292528
Color Incolora
Punto de fusión 146°C to 148°C
Sinónimo 2,4,4',5-Tetrachlorodiphenyl sulfone
Peso molecular (g/mol) 356.05 g/mol